Learn More
Fisherbrand™ Placas de Petri de perfil bajo de plástico
Transparentes. Las placas de Petri de poliestireno Fisherbrand™ son perfectas para aplicaciones de cultivo celular o microbiano.
103.22€ - 186.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Cantidad | 600/caja |
Diámetro (métrico) | 90 mm |
Código de producto | Marca | Ventilación | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Ventilación | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12674785
|
Fisherbrand™
|
1 | 16,2 mm |
186.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12604795
|
Fisherbrand™
|
3 | 15 mm |
148.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15788517
|
Fisherbrand™
|
3 | 16,2 mm |
185.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12684785
|
Fisherbrand™
|
3 | 16,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Poliestireno | |
Estériles | |
600/caja | |
90 mm |