Learn More
Placas Petri Gosselin™
Diseñada en colaboración con fabricantes de equipos de llenado de placas de Petri. Las placas de Petri Gosselin™ son ideales para el examen microbiológico mediante técnicas de placas de superficie o de vertido de placas.
Marca: Gosselin SB93-101
116.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.60000kg
Descripción
- Un compartimento
- Construida a partir de poliestireno natural
- Incluye 3 orificios de ventilación
- Contacto con alimentos: La materia prima cumple con la normativa CE N°1935/2004
- Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: Aséptica
- Para su uso en aplicaciones clínicas, medioambientales, industriales y de microbiología
Especificaciones
Transparente | |
Redondo | |
1 | |
825/paquete | |
14,2 mm |
Poliestireno | |
Aséptico | |
33/bolsa | |
3 | |
Inferior: 88 mm, tapa: 92 mm |