Learn More
Periodic acid, Honeywell™
Catalog Number p-7072307
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
10450-60-9
H5IO6
227.94
MFCD00011344
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
25289
CHEBI:29150
pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
O[I](O)(O)(O)(O)=O
10450-60-9
H5IO6
227.94
MFCD00011344
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
25289
CHEBI:29150
pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
O[I](O)(O)(O)(O)=O
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Periodic acid
Cantidad 25 g
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%