Learn More
Ácido periódico, al 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444387
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1000g
10450-60-9
H5IO6
227.94
MFCD00011344
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
25289
CHEBI:29150
tetrahydroxyiodous acid
O[I](O)(O)(O)(O)=O
10450-60-9
H5IO6
227.94
MFCD00011344
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
25289
CHEBI:29150
tetrahydroxyiodous acid
O[I](O)(O)(O)(O)=O
Periodic acid is used as a component for glycoprotein stains. It serves as a pharmaceutical and synthetic intermediate and is used in silk screen printing. It acts as an oxidizing agent especially in the cleavage of 1,2 diols to prepare dialdehydes. It has selective oxidation powers which makes it an ideal reagent for the reclamation of silk screens in the printing industry. It finds application in life sciences for the analysis of intracellular polysaccharides like glycogen, starch and cellulose. Furthermore, it is used in oxidation reactions converting sulfides into sulfones, catalyzed by chromium(VI) oxide and oxidation reactions converting alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido periódico se utiliza como componente para las manchas de glicoproteína. Se emplea como intermediario farmacéutico y sintético y se utiliza en serigrafía. Actúa como agente oxidante, especialmente en la escisión de 1,2 dioles para preparar dialdehídos. Posee poderes de oxidación selectivos que lo convierten en un reactivo ideal para la recuperación de pantallas de seda en el sector de la impresión. Tiene aplicaciones en ciencias de la vida para el análisis de polisacáridos intracelulares como glucógeno, almidón y celulosa. Además, se utiliza en reacciones de oxidación que convierten sulfuros en sulfones, catalizadas por óxido de cromo(VI) y reacciones de oxidación que convierten alcoholes en aldehídos y cetonas.
Solubilidad
Soluble en agua y alcoholes.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes reductores fuertes, metales en polvo, bases fuertes y dimetilsulfóxido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Periodic acid
pH 1,2
Punto de fusión De 126 °C a 130 °C
Olor Inodoro
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la luz
Cantidad 50g
Número UN UN3085
Índice Merck 14,7171
Información de solubilidad Soluble in water and alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Periodic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: periodic acid