Learn More
Ácido perfluorotetradecanoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Perfluorotetradecanoic acid is used for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido perfluorotetradecanoico se utiliza para el análisis de cromatografía de gases (GC) y cromatografía de líquidos(LC).
Solubilidad
Es Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El ácido perfluorotetradecanoico se utiliza para el análisis de cromatografía de gases (GC) y cromatografía de líquidos(LC).
Solubilidad
Es Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Perfluorotetradecanoic acid |
Punto de fusión | 130°C to 132°C |
Punto de ebullición | 192°C (60 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1811438 |
Información de solubilidad | It is insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 714.12 |
Porcentaje de pureza | 96% |