Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de acilación de anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA)
Prepare derivados de fluoracilo estables y volátiles para GC/MS con los anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA) Thermo Scientific™.
197.51€ - 892.66€
Especificaciones
Almacenamiento | Temperatura ambiente |
---|---|
Para utilizar con | GC/MS |
Concentración estándar | Del 98 al 100% |
Código de producto | Marca | Componentes estándar | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Componentes estándar | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11567740
|
Thermo Scientific™
TS-63163 |
Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico | 25 g |
248.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11772247
|
Thermo Scientific™
TS-63164 |
Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico | 10 x 1 mL |
244.91€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11587740
|
Thermo Scientific™
TS-65191 |
Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico | 100 g |
724.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11507750
|
Thermo Scientific™
TS-65193 |
Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico | 10 x 1 mL |
892.66€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11517800
|
Thermo Scientific™
TS-67363 |
Anhídrido de ácido trifluoroacético | 100 g |
502.40€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11557740
|
Thermo Scientific™
TS-63162 |
Anhídrido de ácido heptafluorobutanoico | 100 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11597740
|
Thermo Scientific™
TS-65192 |
Anhídrido de ácido pentafluoropropiónico | 25 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Prepare derivados de fluoracilo para técnicas de cromatografía de gases/espectrometría de masa (GC/MS), ionización de llama y detección por captura de electrones con los anhídridos de ácido perfluoroacético (TFAA, PFAA y HFAA) Thermo Scientific™. Estos reactivos reaccionan fácilmente con alcoholes, fenoles y aminas.
- Se usan para preparar derivados de fluroacilo para GC/MS
- Producen derivados estables volátiles para las técnicas FID y ECD
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
GC/MS | |
Del 98 al 100% |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.