Learn More
Cytiva Medios de centrifugación Percoll™
Para la separación de células, partículas subcelulares y virus grandes (hasta aprox. 70S) en condiciones suaves que preservan la viabilidad y la integridad morfológica. Los medios de centrifugación Cytiva™ Percoll™ están compuestos de sílice coloidal revestido con polivinilpirrolidona (PVP).
216.00€ - 514.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 4–30 °C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento celular |
Viscosidad | 15cP |
Osmolalidad | < 25 mOsm/kg |
Color | Incoloro a amarillento |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11530734
|
Cytiva
17-0891-02 |
250 mL |
216.00€
250 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10607095
|
Cytiva
17-0891-01 |
1 L |
514.00€
1 litro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los gradientes se pueden preformar o generar espontáneamente mediante centrifugación a velocidades moderadas en un rotor de cabeza angular
- La baja viscosidad de los medios permite que los aislamientos celulares en gradientes preformados se completen en solo unos minutos utilizando fuerzas centrífugas bajas (200 a1000 XG)
- Los gradientes isosmóticos cubren un rango de densidades de hasta 1,3 g/ml
- No tóxico, casi químicamente inerte y no se adhiere a las membranas
- Se puede ajustar a la fuerza iónica fisiológica y al pH y puede tamponarse en un intervalo de pH de 5,5 a 10,0 sin cambios en las propiedades
- Percoll es un silica sol con recubrimiento PVP no dializable; tamaño de gránulo de 15-30 nm de diám
Solo para uso de investigación in vitro.
Especificaciones
4–30 °C | |
15cP | |
Incoloro a amarillento | |
Medios de centrifugación | |
Líquido |
Aislamiento celular | |
< 25 mOsm/kg | |
Desde 8,5 hasta 9,5 | |
1,135 g/ml |