Learn More
Ácido perclórico 70 % d=1,67, certificado AR, para análisis, Fisher Chemical
71.59 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
71.59 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
71.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
71.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
71.59 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
71.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
71.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 l
2,5 l
Especificaciones
pH | 0,1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | -18 °C |
Punto de ebullición | 203 °C |
Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
Presión de vapor | 6.8mmHg 25 |
Cantidad | 500mL |
Viscosidad | 3,5 mPaS a 20 °C |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Perchloric acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.