Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de cartucho de trampa PepMap™ Neo, tubos de PEEK y accesorios nanoViper™
Utilice el soporte de cartucho de trampa Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, los tubos de PEEK y los accesorios nanoViper™ para conectar el cartucho de trampa PepMap™ Neo al sistema HPLC.
368.97€ - 510.23€
Especificaciones
Para utilizar con | Cartucho de trampa PepMap™ Neo (número de referencia 174500) |
---|---|
Presión máxima | 22000 psi (1500 bar) |
Temperatura | de 60 °C |
Línea de productos | PepMap™ Neo |
Para utilizar con (aplicación) | Trampa y elución, identificación de péptidos |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17427583
|
Thermo Scientific™
174501 |
Tubos de PEEK con accesorios nanoViper™ | 100 mm | Cartucho de trampa PepMap™ Neo (número de referencia 174500) |
368.97€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17437583
|
Thermo Scientific™
174502 |
Soporte de cartucho de trampa nano con tubos de PEEK y accesorios nanoViper™ | 5 mm | Cartucho de trampa PepMap™ Neo (número de referencia 174500) |
510.23€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilice el soporte del cartucho de trampa Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, los tubos de PEEK y los accesorios nanoViper™ para conectar el cartucho de trampa PepMap Neo (número de catálogo: 174500) al sistema HPLC.
Consulte los recursos Viper y nanoViper
Especificaciones
Cartucho de trampa PepMap™ Neo (número de referencia 174500) | |
de 60 °C | |
Trampa y elución, identificación de péptidos |
22000 psi (1500 bar) | |
PepMap™ Neo |