Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC PepMap™ 300-C4
Separe péptidos y proteínas hidrófobos, para proporcionar mayores recuperaciones, con las columnas para LC Thermo Scientific™ PepMap™ 300 C4.
428.40€ - 911.88€
Especificaciones
Para utilizar con | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 300 Å |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11352213
|
Thermo Scientific™
163579 |
5 μm | 0,075 mm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapuro completamente poroso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11352223
|
Thermo Scientific™
163591 |
5 μm | 0,3 mm | 5 mm | Sílice |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
13491208
|
Thermo Scientific™
164720 |
5 μm | 0,3 mm | 150 mm | Sílice |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
13401218
|
Thermo Scientific™
164721 |
5 μm | 1 mm | 150 mm | Sílice |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17214444
|
Thermo Scientific™
164752 |
5 μm | 0.075 mm | 150 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Separe péptidos y proteínas hidrófobos, para proporcionar mayores recuperaciones, con las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4.
- Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
- Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
- Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
- Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
- Máxima reproducibilidad columna a columna
- HPLC miniaturizada moderna y sencilla
Especificaciones
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
De 2 a 8 | |
60 °C | |
C4 | |
3 % | |
Sí |
5 μm | |
300 Å | |
L26 | |
nanoLC | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.