Learn More
Pentaclorofenol, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Descripción
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS: | Concentración |
---|---|---|
Pentaclorofenol | 87-86-5 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pentachlorophenol |
CAS | 87-86-5 |
Fórmula molecular | C6HCl5O |
Clave InChI | IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)O |
Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentaclorofenol |
Peso molecular (g/mol) | 266.323 |
PubChem CID | 992 |
ChEBI | CHEBI:17642 |
Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Pentachlorophenol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, pentachlorophenol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio