Learn More
Penicilina G, sal sódica, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Penicillin G Sodium Salt |
Tipo | Penicillin G Sodium Salt |
Forma física | Polvo/Sólido |
CAS | 69-57-8 |
pH | 5.0 to 6.5 (at 30g/L aq.sol.) |
Fuente | Hongos Penicillium |
Pérdida por secado | < 1.5% |
Fórmula molecular | C16H17N2NaO4S |
Índice Merck | 15, 7203 |
Envase | Vidrio ámbar |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Penicillin G sodium salt
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.