Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de penetración
Con una vida útil más larga que la de un electrodo convencional, este electrodo electrolítico de gel es ideal para la carne, el queso, la fruta y la masa de pan.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Electrodo electrolítico de gel para carne, queso, fruta, pasta, pan
- Vida útil más prolongada que la de un electrodo convencional
Especificaciones
Electrodo de electrolito de gel penetrante | |
Electrodo de penetración | |
Gel | |
De 0 °C a 60 °C |
8 mm | |
120 mm | |
De 2 a 13 |