Learn More
3M™ PELTOR™ X4 Series Ear Muffs
31.65 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
31.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
31.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Modelo:
X4A, Sobre la cabeza
CSA Z94.2:
Clase AL
Dieléctrico/a/s:
Sí
Descripción
- Auricular de diseño reducido y ligero con gran nivel de atenuación
- Alto nivel de protección sin todo el volumen
- Las espumas innovadoras y la alta densidad exclusiva ofrecen una recuperación lenta
- Los auriculares de color amarillo-verde brillante ayudan a los encargados a verificar que los protectores auditivos se están usando
- Disponible en modelos con aislamiento eléctrico (excepto el modelo X4P3E)
- Compatible con cascos (excepto el modelo X4A)
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Especificaciones
Color | Negro, Cartujo |
ANSI S3.1974 | Sí |
Material del cojín | Espuma |
CSA Z94.2 | Clase AL |
Color del cojín | Negro |
Material de la banda de sujeción | Alambre |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, esmerilado, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado, soldadura |
Modelo | X4A, Sobre la cabeza |
Pares por paquete | 1 unidad |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 27 dB |