Learn More
3M™ PELTOR™ Orejeras
Las orejeras 3M™ PELTOR™ X2 son nuestros innovadores protectores auditivos con un moderno diseño de cazoleta estilizada.
340.00€ - 350.00€
Especificaciones
Reducción del ruido nominal (RRN) | 24 dB |
---|---|
Corded | Uncorded |
Plug Shape | Oval |
Desechables | Reusable |
Metal Detectable | No |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17863276
|
3M™
7000103990 |
Hard Hat |
340.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17893246
|
3M™
7100123157 |
Neckband |
350.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Para obtener una protección auditiva de alto rendimiento contra niveles de ruido moderado, utilice las orejeras 3M™ PELTOR™ X2.
- El diseño de la diadema doble con aislamiento eléctrico ayuda a reducir la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza y el alambre de acero inoxidable revestido con plástico convierte la diadema en la más robusta de las que ofrece 3M. Son resistentes y cómodas, ya que la diadema de ancho plano tiene un revestimiento de plástico suave que proporciona una presión estable en la parte superior de la cabeza. No hay ningún metal expuesto, lo que significa que el producto es 'dieléctrico', esto es, que proporciona resistencia eléctrica en aplicaciones con riesgo de que se produzcan chispas o descargas.
- Los deslizadores, cuidadosamente moldeados, garantizan el que las orejeras se ajusten fácilmente en la cabeza. Los acolchados de espuma para los oídos, anchos y suaves, ayudan a los usuarios a mantenerse cómodos, mientras que las finas cazoletas ofrecen una mayor compatibilidad con otros equipos de seguridad.
- Reduciendo el ruido hasta 31 dB, las orejeras 3M PELTOR X2 están codificadas en color amarillo, lo que simplifica la selección del nivel correcto de protección de la gama de la serie X.
- Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, y ayudan a ampliar la vida útil del producto.
- También están disponibles como modelos montados en casco o con arnés de nuca.
Especificaciones
24 dB | |
Oval | |
No | |
No |
Uncorded | |
Reusable | |
No |