Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH Pehanon™
Mida el pH en soluciones coloreadas. El papel de pH Pehanon™ incluye el indicador y la referencia en una tira por lo que es perfecto para determinaciones de pH en soluciones coloreadas.
15.80€ - 19.80€
Especificaciones
Formato | Bastoncillos |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Determinación de pH en soluciones de colores |
Tipo | Papel de pH |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11366464
|
Macherey-Nagel™
90415 |
Desde 3,8 hasta 5,5 | 3,8, 4,0, 4,2, 4,4, 4,6, 4,9, 5,2, 5,5 |
17.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10004760
|
Macherey-Nagel™
90422 |
Desde 10,5 hasta 13 | 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0 |
17.40€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10196160
|
Macherey-Nagel™
90416 |
Desde 5,2 hasta 6,8 | 5,2, 5,5, 5,7, 5,9, 6,1, 6,3, 6,5, 6,8 |
17.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10547502
|
Macherey-Nagel™
90424 |
Desde 4 hasta 9 | 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 |
17.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10708911
|
Macherey-Nagel™
90417 |
Desde 6 hasta 8,1 | 6,0, 6,3, 6,6, 6,9, 7,2, 7,5, 7,8, 8,1 |
17.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10058100
|
Macherey-Nagel™
90414 |
Desde 2,8 hasta 4,6 | 2,8, 3,1, 3,4, 3,6, 3,8, 4,0, 4,3, 4,6 |
18.55€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10736991
|
Macherey-Nagel™
90420 |
Desde 8 hasta 9,7 | 8,0, 8,2, 8,4, 8,6, 8,8, 9,1, 9,4, 9,7 |
17.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11817043
|
Macherey-Nagel™
90401 |
Desde 1 hasta 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
19.80€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10460431
|
Macherey-Nagel™
90412 |
Desde 1 hasta 2,8 | 1,0, 1,3, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2, 2,5, 2,8 |
17.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10741601
|
Macherey-Nagel™
90419 |
Desde 7,2 hasta 8,8 | 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8,0, 8,2, 8,5, 8,8 |
17.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10687901
|
Macherey-Nagel™
90421 |
Desde 9,5 hasta 12 | 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0 |
15.80€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mida el pH en soluciones de color.El papel de pH Pehanon™ incluye el indicador y la referencia en una tira, por lo que es perfecto para determinaciones de pH en soluciones de color.
PEHANONTM es una tira reactiva de pH especial que unifica el indicador de pH y los colores de referencia en una tira y ofrece las siguientes ventajas: Cualquier color de muestra tiene el mismo efecto en los colores de referencia y en la almohadilla reactiva. Esto garantiza lecturas sin adulterar en soluciones coloreadas. El usuario puede estar seguro de que obtiene valores de pH exactos. Una barrera hidrófoba invisible situada justo por encima del campo de color superior evita la acción capilar más allá de la solución de prueba. El asa se mantendrá seca y limpia independientemente de la muestra. Por lo tanto, el uso de la tira es muy seguro. Los valores de pH se pueden determinar sin una tabla de colores independiente. Los trabajadores y los mecánicos pueden utilizar tiras individuales en lugar de paquetes completos con tabla de colores por lo que PEHANONTM resulta muy económico. |
Especificaciones
Bastoncillos | |
Determinación de pH en soluciones de colores | |
Papel de pH |