Learn More
Cytiva Tapón de cierre de PEEK
Permite conectar columnas HiTrap a una jeringa, a una bomba de laboratorio o a un sistema de cromatografía.Los tapones de cierre de PEEK Cytiva se utilizan para sellar la parte superior de las columnas de cromatografía, como, por ejemplo, las columnas preempaquetadas HiTrap™.Hay disponibles tapones de cierre macho de 1,58 mm (1/16 pulg) estándar o de 7,93 mm (5/16 pulg) estándar
56.00€ - 64.81€
Especificaciones
Tipo Tapones de cierre
Material PEEK
Para utilizar con (equipo) Columnas para cromatografía
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Conexiones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conexiones Precio Cantidad y disponibilidad  
11380052
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
18-1112-52
Tapón de cierre macho de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
56.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11779555
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
11-0003-55
Tapón de cierre macho estrecho 1,52 mm (1/16 pulgadas)
64.81€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El diseño de la entrada y la salida de las columnas HiTrap acaba con la necesidad de usar conectores de columna cuando se utilizan con sistemas de cromatografía ÄKTAdesign™.Con estos conectores, también se puede conectar a una jeringa, una bomba de laboratorio o un sistema de cromatografía como el sistema FPLC™.
  • Fabricado en polieteretercetona (PEEK) de larga duración
  • Cuando el pedido se entrega, cada columna HiTrap lleva conectado un tapón de cierre con apriete manual
  • Disponible en tapones de cierre macho de 1,58 mm (1/16 pulg) estrechos, de 1,58 mm (1/16 pulg) estándar o de 7,93 mm (5/16 pulg) estándar
Especificaciones
Especificaciones
Tapones de cierre
PEEK
Columnas para cromatografía