Learn More
Gilson™ Tuerca sin brida de PEEK
Marca: Gilson™ 02007-66
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Tuerca sin reborde | |
10/pack | |
PEEK |
Natural | |
Para 1/8 pulgadas 1/4 a rosca de 28 |