Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de apriete manual de PEEK
Garantice la calidad y la resistencia para HPLC con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ PEEK.
1.21€ - 138.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10706163
|
Thermo Scientific™
F-120X |
Conexión de apriete manual PEEK de una pieza | 0,0625 in, cabezal de 0,37 in. |
137.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10754994
|
Thermo Scientific™
F-130X |
Conexión de apriete manual larga de PEEK de una pieza | 1/16 in, cabezal de 0,37 in |
101.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15461073
|
Thermo Scientific™
U-467BLK |
Tapón de puerto de cabeza corta, Negro | 1,59 mm(1/16 in), 10-32 cónico, Delrin, negro |
1.21€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11503980
|
Thermo Scientific™
F-300 |
Tuerca de mariposa PEEK con empalme PEEK | 6,35 mm (1/16 in) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10504465
|
Thermo Scientific™
M-645X |
Conexión de apriete manual | PEEK, 0,8 mm (1/32 in), 6,35 mm (0,25 in), cabezal |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10618915
|
Thermo Scientific™
F-142X |
Empalme de repuesto | PEEK |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15319849
|
Thermo Scientific™
U-467R |
Tapón de cierre de columna | 1,5875 mm (0,0625 pulg.), 10-32 Coned, Delrin, rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Garantice la calidad y la resistencia para HPLC con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ PEEK. Fabricados para ofrecer fiabilidad, estos accesorios son resistentes a grietas, roturas, extracciones de roscas y fugas en aplicaciones tanto de alta como de baja presión. Las conexiones de apriete manual garantizan la facilidad de uso. Los accesorios son biocompatibles para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.
Descripción
- Son resistentes a grietas, roturas, extracciones de roscas y fugas en aplicaciones tanto de alta como de baja presión
- Son biocompatibles para una amplia gama de aplicaciones
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.