Learn More
Hughes Unidad de lavado ocular/facial montada en base con recipiente abierto
Un recipiente de acero inoxidable abierto para el lavado ocular/facial de emergencia montado en base con boquillas pulverizadoras dobles protegidas por cubiertas de polvo que se retiran tras la activación a través del pulsador.
Marca:  Hughes HEWP0085SS
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Código de producto. 17732338
  • 579.57€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Un recipiente de acero inoxidable abierto para el lavado ocular/facial de emergencia montado en base con boquillas pulverizadoras dobles protegidas por cubiertas de polvo que se retiran tras la activación a través del pulsador
  • La válvula reguladora del flujo garantiza un flujo de agua óptimo
  • Los difusores de lavado ocular están equipados con filtros de malla fina y controladores de flujo individuales diseñados para proporcionar un flujo suave de agua aireada a 12 litros por minuto según la norma ANSI
  • Esta unidad está diseñada para su uso en interiores, pero se puede ubicar al aire libre donde no haya riesgo de sobrecalentamiento o congelación
Especificaciones
Especificaciones
35 cm
Bancada óptica
38 cm
Acero inoxidable
Ducha de emergencia