Learn More
Afora™ Pear-shaped Schlenk Flask
Add material through a ground glass joint. Afora™ Pear-shaped Schlenk Flask is a reaction vessel typically used in air-sensitive chemistry.
113.00€ - 159.00€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Incluye | Llave de paso de PTFE |
Forma | Pera |
Junta cónica estándar | 14/23 |
Forma del fondo | Redondo |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11976138
|
Afora™
101/E |
50 mm | 50 ml | 14/23 |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11976148
|
Afora™
102/E |
60 mm | 100 ml | 14/23 |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Pear-shaped
- Round bottom
- One side-arm with PTFE stopcock key
- Female ground glass joints
Especificaciones
Vidrio | |
Pera | |
Redondo |
Llave de paso de PTFE | |
14/23 |