Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de PE
Almacenamiento y transporte interior seguro de líquidos, por ejemplo, ácidos o lejías
82.15€ - 84.80€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Material | Polietileno |
Anchura (imperial) | 3.94 in. |
Anchura (métrico) | 100.00 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17876346
|
asecos™
40093 |
1 L |
82.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17826526
|
asecos™
40094 |
2 L |
84.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- con tapón de rosca de acero inoxidable (1.4301), junta de PTFE
- incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Amarillo | |
Polietileno | |
3.94 in. | |
100.00 mm |