Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR
Fabricados con un grosor de pared extra fino para proporcionar una transferencia óptima del calor y una reducción del tiempo de ciclo. Los tubos de PCR Fisherbrand™ eliminan la contaminación y la pérdida de materias primas de alta calidad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25650kg
Descripción
- Tiempo de ciclo reducido y transferencia de calor óptima, garantizada por un grosor de pared extra fino y uniforme del tubo, disponible con tapón plano o abovedado
- Trabajo sin esfuerzo y seguro: el diseño de tapón ergonómico permite abrir y cerrar con una sola mano
- Fabricados con materiales que cumplen con los estándares de pureza
- Muy resistentes a la tensión mecánica extrema con una resistencia química excelente
- Medición óptica y claridad insuperable
- Mantienen la integridad de las muestras: versión estéril disponible (radiación beta)
- Manipulación estéril: los tubos de PCR se pueden esterilizar en autoclave
- Especificaciones de la centrífuga:
- Hasta 25 000 × g: rotor de ángulo fijo
- Hasta 30 000 × g: rotor basculante
Especificaciones
CE, IVD | |
El sistema 0.2mL | |
Centrífuga | |
Plano | |
Tubo de PCR |
Transparente | |
Pack de 1000 | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave |