Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, con semifaldón, cubierta plana, azul
Diseñada, fabricada y probada para garantizar el rendimiento de la PCR.
Marca: Thermo Scientific™ AB1400B
70.38 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- Compatible con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores
- No es necesario ningún adaptador.
- Volumen del pocillo máximo de 0,3 ml cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos.
- Compatibles directamente con todos los termocicladores principales, incluidas las plataformas ABI y los secuenciadores sin necesidad de adaptadores.
- El color azul facilita el seguimiento de las muestras
- La plataforma de placas plana facilita el sellado y la manipulación.
- Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica.
- El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
- Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
- Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
- Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
Especificaciones
Sin código de barras | |
25 placa | |
Microplaca de PCR | |
Semi | |
0,3 ml | |
0,2 mL |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Azul | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
Estándar |