Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, segmentada, con semifaldón, roja
Proporciona una rigidez superior y proporciona espacio para la codificación de barras
Marca: Thermo Scientific™ AB0900R
71.30 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
Descripción
- Las placas con semifaldón de 96 pocillos Thermo Scientific, rojas y segmentadas, proporcionan una rigidez superior y ofrecen espacio para la codificación de barras. El diseño segmentado patentado de esta placa permite su corte en 24 y 48 secciones de pocillos.
- El diseño de placa segmentada patentado permite cortar las placas en secciones de 24 y 48 pocillos
- Semifaldón: añade rigidez y permite el etiquetado o los códigos de barras
- El borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación
- Volumen del pocillo máximo de 0,3 ml cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos
- Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima
- Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia
- Esquina recortada: H1
- PCR
Especificaciones
Sin código de barras | |
25 placa | |
Microplaca de PCR | |
Semi | |
0,3 ml | |
0,2 mL | |
Estándar |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Rojo | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
25 placas |