Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, black lettering, purple
Las placas con faldón de ™ 96 pocillos Thermo Scientific tienen un perfil bajo, presentan un diseño de pared de pocillo fino y son compatibles con aplicaciones de PCR.
Marca: Thermo Scientific™ AB0800PL
147.25 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
Las placas con faldón de 96 pocillos Thermo Scientific™ tienen un tamaño ANSI:SBS y son apilables para su uso en sistemas automatizados. Estas placas están disponibles como SuperPlates, que son más rígidas que las placas estándares, lo que facilita la manipulación robótica. Las placas de 96 pocillos y con faldón completo cuentan con una esquina recortada en la ubicación H1. Estas placas también tienen ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él. La envoltura de faldón proporciona una superficie uniforme para el agarre de los brazos robóticos, lo que hace que la placa resulte adecuada para su uso en sistemas automatizados.Características de la placa de PCR de perfil bajo de 96 pocillos:
- Tamaño ANSI:SBS y apilables para su uso en sistemas automatizados
- Perfil bajo que reduce el espacio muerto y aumenta la eficacia de la PCR.
- Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica
- Volumen máximo del pocillo de 0.2 ml (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Sellable mediante Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y todas las tiras de tapones Thermo Scientific
- Presentan 8 orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él.
- El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
- Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
- Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
- Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
- Esquina recortada: H1
Aplicaciones:
- PCR
Especificaciones
Sin código de barras | |
25 placa | |
Microplaca de PCR | |
Con faldón | |
0,2 ml | |
0,1 mL |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Morado | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
Perfil bajo |