Learn More
Thermo Scientific™ Rotor PCR 4 x 8 con tapa de biocontención ClickSeal™
De cabida a cuatro tiras de PCR con capacidad para ocho puestos o 32 tubos para PCR individuales.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003440
Detalles adicionales : Peso : 0.90600kg
Código de producto. 10554563
  • 835.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
De cabida a cuatro tiras para PCR con capacidad para ocho puestos o 32 tubos para PCR individuales con el rotor Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 con tapa de biocontención ClickSeal™.
Especificaciones:
  • Capacidad: 32 × 0,2 ml
  • Máx. velocidad/RCF: 14.800 rpm/16.200 x g
Información sobre pedidos:
Las tapas de repuesto se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75003440) y los componentes para completar el conjunto. En el caso de las tapas de repuesto, solicite 75003410. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Series de microcentrífugas Thermo Scientific MicroCL 21/21R.
Especificaciones
Especificaciones
Rotor PCR 4 x 8 con tapa de biocontención ClickSeal
Rotor
16.200 x g
6,6 cm
6 mm
45°
Polímero diseñado
32 x 0,2 mL
14.800 rpm
4,7 cm
Centrífugas Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.