Learn More
Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS)
Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS) are a balanced salt mixture for easy PBS buffer preparation for a variety of applications, including reagent preparation, diluting cells for flow cytometry, and cell culture reagent.
203.52€ - 451.56€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11435015
|
MP Biomedicals
092810305 |
100 comprimidos |
203.52€
100 tabletas |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17378783
|
MP Biomedicals
092810306 |
200 comprimidos |
221.54€
200 tabletas |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11455015
|
MP Biomedicals
092810307 |
500 comprimidos |
451.56€
500 tabletas |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- No need for weighing and mixing chemicals
- Simply dissolve PBS tablets in water
- One tablet dissolved in 100mL water yields buffer containing 0.01M phosphate, 0.0027M KCl, and 0.137M NaCl, pH 7.4 at 25°C
- Research use only
Especificaciones
Sin calcio, sin magnesio |