Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, solución 10X, Fisher BioReagents
Tampón de uso habitual
Marca: Fisher Bioreagents
35.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21951" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7447-40-7 Peso : 1.05000kg
Descripción
Tampón de uso habitual
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución 10X PBS concentrada de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite
- La solución 10X contiene 1,37 M de NaCl, 0,027 M de KCl y 0,119 M de fosfatos
- El pH de una solución 1X hecha a partir de esta solución concentrada es de ∼ 7,4. Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X PBS de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
- Se ha filtrado y analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- PBS se utiliza en muchas aplicaciones bioquímicas para mantener el pH
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Frasco de polietileno Nalgene | |
1L | |
Líquido |