Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Marca: Gibco™ 10010023
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El PBS (solución salina tamponada con fosfato) está formulado sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Esta solución de PBS se fabrica sin calcio, magnesio ni rojo fenol. Está disponible la formulación completa.
- Sin material de origen animal
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
Transparente | |
1 X | |
Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) | |
Solución salina tamponada con fosfato | |
Embalaje sostenible | |
7,4 | |
Temperatura ambiente | |
Líquido |
Libre de material de origen animal | |
De 15 a 30 °C | |
Gibco™ | |
500 mL | |
Lavado de células antes de la disociación; dilución de células para contar y preparar reactivos; transporte de células o tejidos | |
280 - 315 mOsm/kg | |
Sin rojo fenol | |
Estéril con filtro | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.