Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, solución 1X, pH 7,4, Fisher BioReagents
72.15€ - 170.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
---|---|
Tipo de empaquetado | Poly Cube |
Punto de fusión | de 0 °C |
pH | Desde 7,3 hasta 7,5 |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10091403
|
Fisher Bioreagents
BP2438-20 |
20 l | Poly Cube |
170.00€
20 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10173433
|
Fisher Bioreagents
BP2438-4 |
4 l | Poly Cube |
72.15€
4 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
PBS, solución salina tamponada con fosfatos, solución 1X, pH 7,4
Reactivos de biología molecular• PBS 1 X
• En solución
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
de 0 °C | |
Líquido |
Poly Cube | |
Desde 7,3 hasta 7,5 |