Learn More
Thermo Scientific™ Particle Certified Glass Containers
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 mL
125 mL
250 mL
500 ml
500 mL
1000 mL
2500 mL
4000 mL
Descripción:
Bidón de vidrio ámbar con tapón
Frasco para encajadoras de boca ancha de cristal ámbar con tapón
Frasco redondo de vidrio ámbar de tipo Boston con tapón de septo con parte superior abierta
Frasco redondo de vidrio ámbar tipo Boston
Frasco redondo tipo Boston de vidrio transparente con tapón superior cerrado
Frasco redondo tipo Boston de vidrio ámbar con tapón superior cerrado
Tarro de vidrio transparente de boca ancha con tapón de polipropileno
N.º por caja:
4
12
24
Descripción
Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio.Los recipientes de vidrio con certificado para partículas Thermo Scientific™ están probados para cumplir con los criterios de un nivel bajo de partículas y disponen de un certificado que así lo confirma. Están montados de modo que contienen solo 5 partículas por mililitro >0,5 micrómetros.Gran variedad de recipientes estándar con certificado para partículas disponibles.También ofrecemos limpieza personalizada por encargo de recipientes no estándar.
Características principales:
- Vidrio de clase 100/10.
- Con cada envío se incluye un certificado de análisis.
- Disponibles en formato transparente o ámbar.
- Montado con tapones de polipropileno antiderrames con revestimientos de PTFE químicamente inerte que no contienen adhesivos.
- Los frascos individuales vienen envasados en dos bolsas para mantener su integridad hasta el momento de uso.
- Los bidones de 4 l son aptos para transporte de materiales peligrosos en conjunto con un embalaje combinado.
Recomendado para:
Aplicaciones con niveles bajos de partículas
Especificaciones
Capacidad | 2 oz, 60 ml |
Revestimiento del tapón | Septos de silicona/PTFE |
Material del cierre | Polipropileno, bajo desprendimiento |
Tamaño del tapón | 20-400 mm |
Diámetro (métrico) | 47,63 mm |
Altura (imperial) | 4,375 in |
Altura (métrico) | 111,13 mm |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Ámbar |