Learn More
Alla France™ Termómetro de inmersión parcial de precisión
Utilice estos termómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los™ termómetros de precisión de inmersión parcial de Alla France se fabrican con vidrio sodocálcico amarillo con un diámetro desde 6 hasta 7 mm.
Marca: Alla France™ 5120P150-qp
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Sin mercurio: relleno líquido rojo
- Con anillo triangular
- La cámara de expansión aguanta temperaturas superiores a las del termómetro
- La graduación está impresa y fusionada en el cristal con un proceso especial
- La graduación resiste todos los productos químicos excepto el ácido fluorhídrico y la soda caliente (en menor medida) porque estos 2 productos atacan el vidrio
- Incluso aunque puede notar un relieve al tocar la graduación, el termómetro no está grabado
- Disponible en inmersión parcial o total
- Envasados individualmente en cajas de concertina de plástico resistentes y reciclables, ideales para almacenar el instrumento cuando no se esté utilizando
- Algunas referencias también están disponibles en envases de 6 blíster sellados.
- Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
Especificaciones
Líquido rojo | |
inmersión parcial | |
Vidrio sodocálcico | |
150 °C | |
De -20 °C a +150 °C | |
1 °C |
Certificado de precisión y trazabilidad | |
305 mm | |
Termómetro de precisión | |
− 20 °C | |
± 1 °C | |
76 mm |