Learn More
Cole-Parmer™ Dispensador de parafina
Proporciona cera fundida a demanda para aplicaciones de histología y patología.
Marca: Cole-Parmer™ 85230-07
2122.48 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg
Descripción
El dispensador de parafina electrotérmico proporciona una práctica «cera líquida» mediante un grifo térmico, que evita las obstrucciones y garantiza un caudal uniforme de parafina a demanda para los laboratorios de histología y patología. El dispensador de parafina se ha diseñado para fundir al mismo tiempo hasta 6 kg de cera peletizada, y dispone de una cubeta de 7,5 l de alta capacidad.
El diseño estilizado del instrumento garantiza que se ocupe un espacio mínimo en la mesa de trabajo del laboratorio. El dispensador de parafina dispone de control de temperatura digital para un control preciso de la temperatura de la cera derretida, y se combina con un sistema de calentamiento ultrarrápido que acelera el proceso de fundición de la cera peletizada. Un grifo de palanca antigoteo con tres ajustes (apagado, dispensación a demanda y caudal continuo) suministra la parafina a demanda. El depósito interior dispone de una pantalla de filtro (malla de 0,5 mm), instalada para evitar que las partículas gruesas bloqueen el grifo de suministro.
Un intuitivo panel de control digital permite controlar el dispensador de parafina. La temperatura establecida puede controlarse mediante las flechas hacia arriba y hacia abajo del panel de control. El dispensador de parafina se ha diseñado para fundir grandes cantidades de cera peletizada lo más rápido posible. Cuando se ajusta a 65 ˚C, el instrumento tardará unos ∼90 minutos en derretir completamente 5 kg de cera peletizada, con un gran volumen de parafina disponible para su uso en 30 minutos.
El equipo está protegido por un disyuntor en miniatura y un corte de temperatura. Si se excediera la temperatura establecida, el dispensador de parafina se apagaría automáticamente a los 120 °C.
El diseño estilizado del instrumento garantiza que se ocupe un espacio mínimo en la mesa de trabajo del laboratorio. El dispensador de parafina dispone de control de temperatura digital para un control preciso de la temperatura de la cera derretida, y se combina con un sistema de calentamiento ultrarrápido que acelera el proceso de fundición de la cera peletizada. Un grifo de palanca antigoteo con tres ajustes (apagado, dispensación a demanda y caudal continuo) suministra la parafina a demanda. El depósito interior dispone de una pantalla de filtro (malla de 0,5 mm), instalada para evitar que las partículas gruesas bloqueen el grifo de suministro.
Un intuitivo panel de control digital permite controlar el dispensador de parafina. La temperatura establecida puede controlarse mediante las flechas hacia arriba y hacia abajo del panel de control. El dispensador de parafina se ha diseñado para fundir grandes cantidades de cera peletizada lo más rápido posible. Cuando se ajusta a 65 ˚C, el instrumento tardará unos ∼90 minutos en derretir completamente 5 kg de cera peletizada, con un gran volumen de parafina disponible para su uso en 30 minutos.
El equipo está protegido por un disyuntor en miniatura y un corte de temperatura. Si se excediera la temperatura establecida, el dispensador de parafina se apagaría automáticamente a los 120 °C.
- 7,5 litros de capacidad
- Intervalo de temperatura de funcionamiento a temperatura ambiente hasta 70 °C
- Grifo térmico
- Corte por exceso de temperatura a 120 °C
Especificaciones
455 mm | |
220 - 240 V | |
7,5 L | |
MH8524 |
50/60 Hz | |
2 gal. | |
Dispensador de parafina |