Learn More
Sartorius™ Papeles recubiertos de polietileno de alto grado de absorción LabSorb
Alto grado de absorción de papel recubierto por un lado con polietileno.
Marca:  Sartorius™ FT-1-601-600050
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10150851
  • 296.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Papel protector de superficies
  • Con el lado de celulosa hacia arriba, el papel absorbe líquidos, que detiene la capa de polietileno para evitar su paso
  • Con el lado de polietileno hacia arriba, resulta útil para la recuperación de líquidos tóxicos o valiosos