Learn More
Brady™ Etiquetas de papel para la impresora J2000
El material de la etiqueta de papel B-2550 está disponible para la impresión a todo color bajo demanda en sus instalaciones con la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000.
69.60€ - 249.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Material | Papel |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17140451
|
Brady™
151119 |
22,86 mm | 22,86 mm |
69.60€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17160451
|
Brady™
151121 |
25,40 mm | 19,05 mm |
113.00€
paquete de 2700 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17170451
|
Brady™
151122 |
33,02 mm | 15,24 mm |
88.50€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17150451
|
Brady™
151120 |
40,39 mm | 25,4 mm |
92.50€
paquete de 1050 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17190451
|
Brady™
151124 |
50,80 mm | 12,7 mm |
113.00€
paquete de 1900 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17180451
|
Brady™
151123 |
50,80 mm | 25,4 mm |
111.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17100461
|
Brady™
151125 |
63,50 mm | 31,75 mm |
148.00€
paquete de 850 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17110461
|
Brady™
151126 |
69,85 mm | 31,75 mm |
162.00€
paquete de 850 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17140461
|
Brady™
151129 |
76,20 mm | 127 mm |
167.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17120461
|
Brady™
151127 |
76,20 mm | 25,4 mm |
175.00€
paquete de 1050 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17130461
|
Brady™
151128 |
76,20 mm | 50,8 mm |
183.00€
paquete de 550 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17170461
|
Brady™
151132 |
101,60 mm | 50,8 mm |
244.00€
paquete de 550 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17150461
|
Brady™
151130 |
101,60 mm | 101,6 mm |
249.00€
paquete de 280 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17160461
|
Brady™
151131 |
101,60 mm | 152,4 mm |
240.00€
paquete de 180 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- La etiqueta es una solución económica para el etiquetado de uso general con una vida útil limitada, y se puede utilizar para identificar paquetes.
Especificaciones
Acrílico permanente | |
Mate | |
Papel | |
Inyección de tinta | |
No estéril | |
de -40 °C | |
0,0069 in |
Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 | |
De -40 °C a +60 °C | |
0,175 mm |