Learn More
Ácido pamoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776548
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Envase:
Frasco de plástico
130-85-8
C23H16O6
388.38
MFCD00004079
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
8546
CHEBI:50186
ácido 4-[(3-carboxi-2-hidroxinaftaleno-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
130-85-8
C23H16O6
388.38
MFCD00004079
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
8546
CHEBI:50186
ácido 4-[(3-carboxi-2-hidroxinaftaleno-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pamoic acid
Punto de fusión >300,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Beilstein 10, 575
Índice Merck 15, 7106
Información de solubilidad Solubilidad en agua: prácticamente insoluble.Otras solubilidades: prácticamente insoluble en ácido acético, prácticamente insoluble en alcohol, éter y benceno, soluble en nitrobenceno y piridina, poco soluble en cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1 % máx. (105 °C, 1 hora)
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pamoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2