Learn More
Cloruro de paladio(II), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258696
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
7647-10-1
Cl2Pd
177.32
MFCD00003558
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
24290
CHEBI:53434
[Cl-].[Cl-].[Pd++]
7647-10-1
Cl2Pd
177.32
MFCD00003558
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
24290
CHEBI:53434
[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Palladium(II) chloride
Punto de fusión 678.0°C to 680.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 59 to 61% (Pd)
Fórmula lineal PdCl2
Índice Merck 15,7091
Información de solubilidad Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC palladium(2+) dichloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.31
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales