Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de palatinosa, + 98 %
Catalog Number p-7041744
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
343336-76-5
C12H22O11
342.30
MFCD00076094
PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
6-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-fructofuranose, beta-palatinose, beta-f-palatinose, alpha-d-glucopyranose-1->6-beta-d-fructofuranose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol
52994241
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[[(2R,3S,4S)-3,4,5-trihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]metoxi]oxano-3,4,5-triol; hidrato
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
343336-76-5
C12H22O11
342.30
MFCD00076094
PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
6-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-fructofuranose, beta-palatinose, beta-f-palatinose, alpha-d-glucopyranose-1->6-beta-d-fructofuranose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol
52994241
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[[(2R,3S,4S)-3,4,5-trihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]metoxi]oxano-3,4,5-triol; hidrato
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Palatinose hydrate
Punto de fusión 122°C to 124°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 1757215
Índice Merck 14,5182
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo