Learn More
Fisherbrand™ Bolsas para mezclador de paletas con filtro completo
Bolsas para mezcladora de paletas Fisherbrand.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.29900kg
Descripción
- Bolsas estériles de 400 ml
- LDPE virgen de alta calidad
- Resistente a rasguños y desgarros
- Compatible con la mayoría de mezcladores de paletas
- Disponible con o sin filtro
Especificaciones
400 mL | |
Alimentos y otras muestras | |
Mezcladores de paletas | |
300 x 190 mm |