Learn More
Buerkle™ Buerkle™ Cubos de envasado
Fabricados con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los cestillos de embalaje Buerkle™ son ideales para transporte, embalaje y almacenamiento de una amplia gama de materiales.
2.40€ - 9.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubo de embalaje |
---|---|
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Para utilizar con (equipo) | Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares |
Incluye | Tapa resistente y cierre de calidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura con tapón (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura con tapón (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11831091
|
Buerkle™
2327-0001 |
1 L | 132 mm | 131 mm |
2.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11841091
|
Buerkle™
2327-0020 |
2 L | 175 mm | 132 mm |
5.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11851091
|
Buerkle™
2327-0030 |
3 L | 225 mm | 123 mm |
6.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11861091
|
Buerkle™
2327-0050 |
5 L | 225 mm | 194 mm |
6.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11871101
|
Buerkle™
2327-0010 |
10 L | 268 mm | 263 mm |
9.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares. Cuenta con asa resistente y cierre de calidad para aportar seguridad al producto.- Polipropileno blanco
- Cierre hermético
- Incluye tapa
Especificaciones
Cubo de embalaje | |
Blanco | |
Tapa resistente y cierre de calidad |
Polipropileno | |
Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares | |
1 unidad |