Learn More
Bryson Packaging™ Lámina de aluminio
Ideal para uso general con fines de envasado y muchas aplicaciones de laboratorio. La lámina de aluminio Bryson Packaging™ es ideal para su uso en esterilización en autoclave. Disponible en rollos de 100 mm de anchura, 18 µM de grosor y de 500 mm de anchura, 12 µM de grosor. Cada rollo tiene 75 m de lámina de envasado de alta calidad.
44.42€ - 54.70€
Especificaciones
Aplicaciones | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Longitud (imperial) | 246,1 ft |
Color | Plata metálica |
Tipo de producto | Lámina de aluminio en caja con cortador |
Material | Aluminio |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12379548
|
Bryson Packaging™
AKL-300-040J |
500mm |
54.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12309558
|
Bryson Packaging™
AKL-310-040C |
100mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Adecuada para uso general con fines de envasado y muchas aplicaciones de laboratorio, entre las que se incluyen:
- sellado de frascos
- tubos de cultivo
- detención de fugas
- reducción de evaporación o pérdidas de calor
- cubrir corchos
- fabricar bandejas o placas de pesaje
- Rollos de 75 m disponibles en una amplia variedad de anchuras y calibres
- Ideal para su uso en esterilización en autoclave
- Se suministra en una caja con cortador
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Plata metálica | |
Aluminio |
246,1 ft | |
Lámina de aluminio en caja con cortador |