Learn More
Monohidrato de ácido p-toluenesulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El monohidrato de ácido p-Toluenesulfónico se utiliza como catalizador en la síntesis de resveratrol, en derivados de oxano como agente antipalúdico, como piperidina sustituida y bencilo asimétrico.Actúa como catalizador en la preparación de derivados de pirazoles 1,3,5-trisubstituidos, ditioacetales de ceteno selenados, triazoloquinazolinona y derivados de benzimidazoquinazolinona.También sirve como intermediario en la esterificación y en las reacciones de aminación reductiva.
Notas
Higroscópico.Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El monohidrato de ácido p-Toluenesulfónico se utiliza como catalizador en la síntesis de resveratrol, en derivados de oxano como agente antipalúdico, como piperidina sustituida y bencilo asimétrico.Actúa como catalizador en la preparación de derivados de pirazoles 1,3,5-trisubstituidos, ditioacetales de ceteno selenados, triazoloquinazolinona y derivados de benzimidazoquinazolinona.También sirve como intermediario en la esterificación y en las reacciones de aminación reductiva.
Notas
Higroscópico.Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
Punto de fusión | De 103 °C a 106 °C (anhidro) |
Punto de ebullición | 140 °C (20 mmHg) |
Número UN | UN2585 |
Beilstein | 3568023 |
Índice Merck | 14,9533 |
Nombre IUPAC | ácido 4-metilbenceno-1-sulfónico hidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.22 (172.20 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
Densidad | 1,24 |