Learn More
Monohidrato de ácido p-toluenosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
Punto de fusión | De 103 °C a 106 °C (documentación) |
Punto de ebullición | 140 °C (20 mmHg) |
Color | De rosa a blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Número UN | UN2585 |
Beilstein | 3568023 |
Índice Merck | 14,9533 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.22 (172.20 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 97% |