Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxitetraciclina, dihidrato, 95 %
Catalog Number p-177929
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6153-64-6
C22H28N2O11
496.469
MFCD00151234
IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
54680691
(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(Dimetilamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; dihidrato
CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6153-64-6
C22H28N2O11
496.469
MFCD00151234
IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
54680691
(4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(Dimetilamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; dihidrato
CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Oxytetracycline dihydrate
Tipo Oxytetracycline Dihydrate
Nombre de nota 95%
Forma física Polvo cristalino
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Índice Merck 14, 6976
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.46
Rotación específica On anhydrous substance: -203° to -216° (20°C, 589nm) (c=1, 0.1M HCl)
Porcentaje de pureza ≥94% (on anhydrous substance)
Agua 4 to 8%
Color Amarillo
Cantidad 10 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxytetracycline dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.