Learn More
Thermo Scientific™ Medio Slanetz y Bartley (deshidratado)
Detecte y cuente enterococos de muestras de agua y alimentos con este medio selectivo.
Marca: Thermo Scientific™ CM0377B
191.90 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.59200kg
Descripción
Detecte y haga recuento de enterococos en muestras de agua y alimentos con el Medio Slanetz y Bartley (deshidratado) Thermo Scientific™. Slanetz y Bartley1 originalmente idearon este medio para detectar y hacer recuento de enterococos mediante la técnica de filtración de membrana, pero también ha demostrado ser útil como medio de siembra en placa directo2, 3. El medio es muy selectivo para enterococos y, cuando se incuba a temperaturas elevadas (de 44 45 °C), todas las colonias rojas o marrones se pueden aceptar como enterococos presuntivos4. 5
La detección y enumeración de enterococos es de vital importancia para el control de la higiene alimentaria y la calidad microbiana de agua y alimentos.
En ‘Microbiology of Drinking Water 2002’6 de la Environment Agency británica se recomienda el uso del medio Slanetz y Bartley para el recuento de enterococci en suministro de agua, al igual que la ISO en la norma de calidad del agua7. Se pueden buscar enterococos en las muestras alimentarias por el método sugerido en el Comité Nórdico de Análisis Alimentarios3.
- Fácil lectura: debido a la reducción del cloruro de tetrazolio en el medio, los enterococos forman colonias rojo oscuro o granate.
- Selectivo: el ázida de sodio del medio es selectiva ante microorganismos gramnegativos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL). | |
Polvo | |
500 g |
Medio Slanetz y Bartley (Agar Enterococcus, deshidratado) | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Para medios de 11,9 l |
Seguridad y manipulación
- SLANETZ and BARTLEY MEDIUM
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium azide
Solo para uso en laboratorio