Learn More
Thermo Scientific™ Disco Oxoid™ ONPG
El disco Oxoid ONPG de Thermo Scientific™ se utiliza para la detección rápida de la actividad de la beta-galactosidasa.
Marca: Thermo Scientific™ DD0013T
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El disco Oxoid ONPG de Thermo Scientific™ se utiliza para la detección rápida de la actividad de la beta-galactosidasa.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Disco ONPG | |
50 discos |
Disk | |
Disco ONPG |