Learn More
Thermo Scientific™ Kit GNB Oxoid™ Microbact™
Simplifique la identificación de Enterobacteriaceae y varios bacilos gramnegativos comunes con el kit GNB Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™.
303.00€ - 352.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13225689
|
Thermo Scientific™
MB1131A |
Kit 24E GNB Microbact | Kit para 40 pruebas |
352.00€
40 tests |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13266049
|
Thermo Scientific™
MB1132A |
Kit 12A GNB Microbact | Kit para 60 pruebas |
303.00€
60 tests |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13286049
|
Thermo Scientific™
MB1133A |
Kit 12B GNB Microbact | Kit para 60 pruebas |
306.00€
60 tests |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Simplifique la identificación de Enterobacteriaceae y varios bacilos gramnegativos comunes, incluidos bacilos gramnegativos (GNB) oxidasa positivos, con el kit GNB Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™, un completo sistema de identificación autónomo basado en bioquímica. Utiliza 24 pruebas bioquímicas diferentes en formato de microplaca para producir distintivas reacciones de color fáciles de leer, generalmente tras una incubación durante la noche. Los resultados se interpretan mediante el paquete de identificación Thermo Scientific™ Microbact™.
Las bacterias gramnegativas pueden provocar infecciones clínicas y contaminación alimentaria. La identificación del agente causante es esencial en los entornos clínicos para identificar la causa de la infección y establecer un régimen de tratamiento adecuado. En la industria alimentaria, la identificación bioquímica puede ayudar a localizar la fuente de contaminación. Con este kit GNB, las Enterobacteriaceae y varios bacilos gramnegativos comunes se identifican con rapidez y precisión para poder tomar las medidas adecuadas rápidamente.- Rápido: La mayoría de los resultados están disponibles en solo una noche
- Sencillo y económico: Formato sencillo de microplacas
- Fácil de leer e interpretar: Los resultados son claramente visibles como distintivas reacciones de color que se pueden interpretar mediante el paquete de identificación Microbact (MB1244A)
- Integral: Identifica más de 100 bacterias gramnegativas, las Enterobacteriaceae más comunes y las bacterias gramnegativas oxidasa positivas
- Flexible: Utilice solo las tiras o combine sistemas para las identificaciones más complejas. Ideal para el uso en laboratorios clínicos o de microbiología alimentaria
- Fiable: Una amplia gama de pruebas bioquímicas basadas en metodologías de referencia publicadas1-4
Elementos adicionales necesarios: Aceite mineral (MB1093A), tiras de oxidasa (MB0266A), programa de software Microbact (MB1244A), reactivo Indol (MB0209A), reactivo VPI (MB0181A), reactivo VPII (MB0184A), reactivo TDA (MB0180A), reactivo NIT A (MB0186A), reactivo NIT B (MB0187A). Los seis reactivos anteriores también están disponibles como parte del juego de reactivo D (MB1082A).
No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
1 caja |