Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxaliplatino
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Cantidad | 50 mg |
Descripción | Polvo blanco a blanco apagado |
Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
CAS | 61825-94-3 |
Fórmula molecular | C8H14N2O4Pt |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 397,29 |
Sinónimo | NSC 266046; |
Solubilidad | Soluble en agua con calefacción y/o administración de ultrasonidos |
Tipo de producto | Oxaliplatino |
Formulario | Sólido cristalino |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.