Learn More
Oxalic acid solution, Volumetric, 0.5 M (COOH)2 (1N), Honeywell Fluka™
125.10 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
6 x 1 L
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Oxalic acid solution |
Fórmula lineal | HOOCCOOH |
Número MDL | MFCD00002573 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.03g/mol |
Cantidad | 1 l |